Learn More
SGE™ Ghiere riduttrici 15% grafite/85% Vespel™
Mechanically robust for long lifetimes
Marca: SGE™ 072659
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Mechanically robust for long lifetimes
- Crea una forte tenuta con la colonna capillare
- Temperatura massima: 300°C (572°F)
- Va riserrato dopo i cicli di temperatura iniziali
- Non può essere riutilizzato
- Pre-condizionato con azoto per prestazioni a bleed ridotto
Specifica
0.12 in. | |
0.0118 in. | |
0.32 cm | |
0.37 cm | |
0.03 cm |
Agilent HP, Perkin Elmer, Varian GC/MS, Use with 0.0625 in. Swagelok, SGE Long Style SSNE Nuts | |
GC | |
15% Graphite, 85% Vespel | |
Reducing Ferrule |