Learn More
Trajan™ 5uL Plunger-in-Needle Syringes
Codice prodotto. 10441401
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10441401
Marca: Trajan™ 000850
Designed to provide high precision and accuracy for small volume injections.
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • 8mm OD barrel with Repeating Adaptor
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago Cone