Learn More
SGE™ Siringhe per autocampionatore con ago fisso da 42 mm con puntale conico
Codice prodotto. 10585023
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10585023
Marca: SGE™ 002822
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges
  • Increased operational smoothness
  • Color coded syringes by volume
  • Range of needle gauge and length options
Specifica
Descrizione Non a tenuta di gas
Calibro dell'ago Da 23 a 26 ga
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63/0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10F-AG-0.63/0.47C 6 pack
Volume (sistema metrico) 10 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 42 mm
Stile del punto dell'ago Puntale conico
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autocampionatori Agilent GC HP7673, 7683, 7693A e 6850ALS
Tipo di collegamento Ago fisso