Learn More
Trajan™ Siringhe per autocampionatore
Codice prodotto. 10380611
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μl
1 μl
5 μl
5 μl
10 μL
10 μl
Calibro dell'ago:
calibro 23
Misura 23
Misura 25
26 G
Misura 26
Tipo di collegamento:
Ago fisso
Ago rimovibile
Removable
Stantuffo integrato nell'ago; adattatore a ripetizione
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 e AS800, siringa per autocampionatore GC
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 and AS80, triPlus
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 e AS80, triPlus
Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i
Sistema automatico PerkinElmer™
Varian 8035, 8100 e 8200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10380611
Marca: Trajan™ 002898
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Gli aghi delle siringhe hanno una punta a cono, salvo altrimenti indicato.
Order Info
Siringhe aggiuntive sono disponibili per altri autocampionatori fabbricati dai produttori qui rappresentati, nonché siringhe per strumenti Unicam™, Waters™ e Siemens™. Per informazioni, contattare il rappresentante del Servizio Clienti di Fisher Scientific.
Specifica
Calibro dell'ago calibro 23
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.02 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gascromatografia
Lunghezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42 mm
Product Type Siringa per autocampionatore
Modello 10R-S-0.63C
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Cono
Da utilizzare con (apparecchiatura) Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i
Tipo di collegamento Ago rimovibile