Learn More
Trajan™ Siringhe per autocampionatore
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μl
1 μl
5 μl
5 μl
10 μL
10 μl
Calibro dell'ago:
calibro 23
Misura 23
Misura 25
26 G
Misura 26
Tipo di collegamento:
Ago fisso
Ago rimovibile
Removable
Stantuffo integrato nell'ago; adattatore a ripetizione
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 e AS800, siringa per autocampionatore GC
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 and AS80, triPlus
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 e AS80, triPlus
Modelli Shimadzu AOC14, AOC17, AOC20, AOC20i
Sistema automatico PerkinElmer™
Varian 8035, 8100 e 8200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Replace syringes for Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™, and more
Gli aghi delle siringhe hanno una punta a cono, salvo altrimenti indicato.
Order Info
Siringhe aggiuntive sono disponibili per altri autocampionatori fabbricati dai produttori qui rappresentati, nonché siringhe per strumenti Unicam™, Waters™ e Siemens™. Per informazioni, contattare il rappresentante del Servizio Clienti di Fisher Scientific.
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | Misura 26 |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.01 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.47 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.15 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 3.14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore |
| Modello | 10F-C/T-8/0.47C |
| Quantità | Ciascuno |
| Vedi altri risultati |