Learn More
Trajan™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valve Replacement Needle
Codice prodotto. 15218453
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15218453
Marca: Trajan™ 002313
Removable needle replacement for manual syringes. For use with Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, and Valco Valves
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Specifically designed for Beckman/Altex, Rheodyne, Valco, SSI valves
Specifica
Materiale PTFE (Plunger)
Descrizione Gas tight
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.17 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.028 mm
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago LC