Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle
Codice prodotto. 10176920
Click to view available options
Descrizione:
HPLC Valve Syringe, Fixed LC Needle
Removable Needle Syringe, Removable Plunger
SuperFlex Plunger, Fixed LC Needle
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10176920
Marca: SGE™ 002300
Used with Rheodyne™ and Valco™ Valves. SGE Analytical Science™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle have a 22 gauge.
  • Fixed needle
  • For use with For Rheodyne™ and Valco™ Valves
Specifica
Tipo Syringe
Calibro dell'ago 22 G
Da utilizzare con (applicazione) Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI instruments, and valco valves
Descrizione SuperFlex Plunger, Fixed LC Needle
Diametro (sistema imperiale) interno 0.028 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.71 mm
Volume (sistema metrico) 10 μL