Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Capillary Columns
Codice prodotto. 12965581
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola unitSize
12965581 30 m 0.32 mm 0.25 μm Pezzo
15278673 30 m 0.25 mm 1 μm Pezzo
12935591 30 m 0.32 mm 0.5 μm Pezzo
12664955 30 m 0.25 mm 0.25 μm Pezzo
12995581 30 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
15248683 60 m 0.53 mm 1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12965581 Fornitore SGE™ N. del fornitore 054433
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Industry standard WAX columns
  •  Very polar polyethylene glycol (PEG) phase
  • Cross-linked for stability and washing
  • Also ideal for xylene and aromatic isomer
  • 0.1 to 1μm film thickness: 20° to 260/280°C
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase SGE™ BP20 (Wax)
Da utilizzare con (applicazione) Ketones Analysis, Ketones, Aldehydes Analysis, Fragrance Analysis
Dimensione particelle 0.25 μm
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Polar