Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Capillary Columns
Descrizione
- Very polar polyethylene glycol (PEG) phase
- Cross-linked for stability and washing
- Also ideal for xylene and aromatic isomer
- 0.1 to 1μm film thickness: 20° to 260/280°C
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | SGE™ BP20 (Wax) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC), Ketones, Aldehydes Analysis, Fragrance Analysis |
| Dimensione particelle | 1 μm |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Polarità | Polar |