Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Capillary Columns
Codice prodotto. p-306828
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15278673
Marca: SGE™ 054439
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Industry standard WAX columns
  •  Very polar polyethylene glycol (PEG) phase
  • Cross-linked for stability and washing
  • Also ideal for xylene and aromatic isomer
  • 0.1 to 1μm film thickness: 20° to 260/280°C
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase SGE™ BP20 (Wax)
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC), Ketones, Aldehydes Analysis, Fragrance Analysis
Dimensione particelle 1 μm
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Polar