Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Thermo Scientific™ GC
Click to view available options
Product Type:
Connectite Bottom Hole Liner
Connectite Standard Liner
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
- Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
- Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
- 8mm OD, 5mm ID; 105mm length
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.5 cm |
| Product Type | Connectite Bottom Hole Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.5 cm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.8 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific GC Trace and Focus |