Learn More
Trajan™ Diamond GC Needles for 10 to 50μL Manual Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
25 G
26 G
Include:
Ultra Smooth Coating
Ultra Smooth Hydrophilic Coating
Ultra Smooth Hydrophobic Coating
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Improve the sensitivity of your MS analysis:
- Lowest syringe carryover
- Reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery
- Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.0078 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.196 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.5 mm |
| Include | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | GC Needle |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Manual Syringe (10 to 50μL) |