Learn More
Trajan™ Diamond LC Needles for 100 to 500μL Manual and Autosampler Syringes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.17 mm
0.37 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.24 in.
Include:
Ultra Smooth Coating
Ultra Smooth Hydrophilic Coating
Ultra Smooth Hydrophobic Coating
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Improve the sensitivity of your MS analysis:
- Lowest syringe carryover
- Reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery
- Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.014 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.37 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.72 mm |
| Include | Ultra Smooth Hydrophilic Coating |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Diamond Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 51 mm |
| Vedi altri risultati |