Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100μL GC Autosampler Syringes
Codice prodotto. 13127946
Click to view available options
Stile del punto dell'ago:
Ultra Smooth Hydrophilic, Cone
Ultra Smooth Hydrophobic, Cone
Ultra Smooth, Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13127946
Marca: Trajan™ 0355611
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery.
  • Lowest syringe carryover
  • Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
  • Ultra smooth removable needles with choice of surface treatment.
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.009 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.24 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas chromatography
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2.24 in.
Product Type Autosampler Syringe
Quantità 1 Pk.
Volume (sistema metrico) 100 μL
Stile del punto dell'ago Ultra Smooth Hydrophilic, Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTC PAL GC