Learn More
Trajan™ eVol™ XCHANGE Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
1 mL
Quantità:
1 Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Descrizione
- Liquid handling user independent device
- Reduction in need for re-analysis
- Syringes easily and quickly changed
- Replacement parts available
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 25 G |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid handling procedure |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | eVol™ Syringe |
| Quantità | 1 Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 100 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50 mm |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |