Learn More
Trajan™ eVol™ XCHANGE Syringes
Codice prodotto. p-4817919
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 μL
1 mL
Quantità:
1 Pk.
3/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
Codice prodotto. 12977586
Marca: Trajan™ undefined
XCHANGE™ analytical syringes can be easily and quickly changed allowing them to be dedicated to individual liquids, and methods, to prevent possible cross-contamination of reagents.
  • Liquid handling user independent device
  • Reduction in need for re-analysis
  • Syringes easily and quickly changed
  • Replacement parts available
Specifica
Calibro dell'ago 25 G
Da utilizzare con (applicazione) Liquid handling procedure
Lunghezza (sistema imperiale) 1.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type eVol™ Syringe
Quantità 1 Pk.
Volume (sistema metrico) 100 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Bevel