Learn More
Trajan™ Fixed Luer Tip Syringes
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Manual syringe
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | For maximum inertness |
| Product Type | Manual Syringe |
| Volume (sistema metrico) | 100 μL |
| Tipo di collegamento | Luer Tip, Fixed |