Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC Capillary Columns
Codice prodotto. 15278663
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15278663
Marca: Trajan™ 054270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifically designed for the separation of organochlorine pesticides listed in EPA methods 608 and 8081
  • Highly inert column
  • Low bleed
  • Can be solvent rinsed
  • Ideal for EPA methods 608 and 8081, pesticides, herbicides and pharmaceuticals
    Specifica
    Temperatura max 260/280°C
    Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
    Stationary Phase 14% Cyanopropylphenyl Polysiloxane
    Tipo USP G46
    Da utilizzare con (applicazione) Drugs of Abuse Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Pharmaceuticals Analysis
    Gamma di temperatura -20°C to +260/280°C
    Spessore pellicola 1 μm
    Lunghezza (sistema metrico) 30 m
    Materiale di impaccamento Forte™ BP10 (1701)
    Polarità Moderately polar
    Rivestimento Fused Silica