Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Highly inert column
- Low bleed
- Can be solvent rinsed
- Ideal for EPA methods 608 and 8081, pesticides, herbicides and pharmaceuticals
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 280/300°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.22 mm |
| Stationary Phase | 14% Cyanopropylphenyl Polysiloxane |
| Tipo USP | G46 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Drugs of Abuse Analysis, Pesticides and Herbicides Analysis, Drugs of Abuse, Pharmaceuticals Analysis |
| Gamma di temperatura | -20°C to +280/300°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Materiale di impaccamento | Forte™ BP10 (1701) |
| Polarità | Moderately polar |
| Vedi altri risultati |