Learn More
SGE™ BP20 (Wax) GC Capillary Columns
Codice prodotto. 15238673
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15238673
Marca: SGE™ 054424
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combines innovative phase technology and unique fused silica production capability. SGE™ BP20 (Wax) GC Capillary Columns provides end-to-end separation solutions for all applications.
Features
  • Industry standard Wax column
  • Bonded and cross-linked
  • Can be solvent rinsed
Applications
  • Used for separation of Alcohol, Free acids, Fatty acids methyl esters, Aromatics, Solvents and Essential oils
Specifica
Temperatura max 280°C
Tipo di funzionalità/interazione Hydrogen Bonding or Dipole interactions
Diametro (sistema metrico) interno 0.22 mm
Stationary Phase SGE™ BP20 (Wax)
Tipo USP G14, G15, G16, G20, G39
Da utilizzare con (applicazione) Free Acids Analysis, Free Acids, Fatty Acid Methyl Esters, Aromatics Analysis, Solvents and Essential Oils
Gamma di temperatura 20°C to 260/280°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Polar
Rivestimento Fused Silica