Learn More
SGE™ BP20 (Wax) GC Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Features
- Industry standard Wax column
- Bonded and cross-linked
- Can be solvent rinsed
Applications
- Used for separation of Alcohol, Free acids, Fatty acids methyl esters, Aromatics, Solvents and Essential oils
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 260°C |
| Tipo di funzionalità/interazione | Hydrogen Bonding or Dipole interactions |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Stationary Phase | SGE™ BP20 (Wax) |
| Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvents and Essential Oils Analysis, Free Acids, Fatty Acid Methyl Esters, Aromatics Analysis, Solvents and Essential Oils |
| Gamma di temperatura | 20°C to 240/260°C |
| Spessore pellicola | 2 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Polarità | Polar |
| Vedi altri risultati |