Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC Capillary Columns
Codice prodotto. 12945591
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12945591
Marca: Trajan™ 054462
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A very polar nitroterephthalic acid modified PEG phase suited to the analysis of free fatty acids
  • Nitroterephthalic acid modified PEG polar phase
  • Ideal for low molecular weight acids
  • Applications include volatile free acids, fatty acid methyl esters (FAMEs), alcohols, aldehydes and ketones
Specifica
Temperatura max 250°C
Tipo di funzionalità/interazione Hydrogen Bonding or Dipole interactions
Diametro (sistema metrico) interno 0.22 mm
Stationary Phase Polyethylene Glycol
Tipo USP G25, G35
Da utilizzare con (applicazione) Ketones Analysis, Fatty Acid Methyl Esters, Alcohol Analysis, Aldehydes Analysis, Acrylates, Ketones
Gamma di temperatura 35°C to 240/250°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Materiale di impaccamento BP21 (FFAP)
Polarità Polar
Rivestimento Fused Silica