Learn More
Trajan™ BPX50 GC Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
30 mm
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.15 mm
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.15 μm
0.25 μm
0.25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Mid-polarity column
- Inert
- Low bleed
- High temperature
- Ideal for a range of EPA methods and pharmaceutical applications
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 350°C |
| Tipo di funzionalità/interazione | Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | 50% Phenyl Polysilphenylene Siloxane |
| Tipo USP | G3, D17 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steroids and a Variety of Pharmaceutical Applications Analysis, Triazines/Herbicides, Drug Screening, Steroids and a Variety of Pharmaceutical Applications |
| Gamma di temperatura | 80°C to 330/350°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Vedi altri risultati |