Learn More
Trajan™ BPX50 GC Capillary Columns
Codice prodotto. p-4517352
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 m
30 mm
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.15 mm
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.15 μm
0.25 μm
0.25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12935561
Marca: Trajan™ 054761
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MS premium, low bleed phase designed for a range of EPA and pharmaceutical methods
  • Mid-polarity column
  • Inert
  • Low bleed
  • High temperature
  • Ideal for a range of EPA methods and pharmaceutical applications
Specifica
Temperatura max 350°C
Tipo di funzionalità/interazione Pi Bonding with the Aromatic Phenyl Groups
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase 50% Phenyl Polysilphenylene Siloxane
Tipo USP G3, D17
Da utilizzare con (applicazione) Triazines/Herbicides Analysis, Triazines/Herbicides, Drug Screening, Steroids and a Variety of Pharmaceutical Applications
Gamma di temperatura 80°C to 330/350°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Materiale di impaccamento BPX50
Polarità Mid polar
Rivestimento Fused Silica