Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.5 μm
Materiale:
Polyimide Clad
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Low bleed; high inertness for most demanding analyses
- High tolerance level to adverse conditions and samples
- Manufactured to exact specifications, ensuring column-to-column reproducibilty
- forte HT5 (5% Phenyl Polycarborane-siloxane)—High 480°C temperature phase suited for simulated distillation and other petroleum applications
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 400°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | 5% Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane |
| Da utilizzare con (applicazione) | Simulated Distillation, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis |
| Dimensione particelle | 0.1 μm |
| Gamma di temperatura | 10°C to 380°C |
| Spessore pellicola | 0.1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Materiale | Polyimide Clad |
| Materiale di impaccamento | HT5 |
| Vedi altri risultati |