Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Codice prodotto. 10641803
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.5 μm
Materiale:
Polyimide Clad
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10641803
Marca: SGE™ 054633
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
  • Low bleed; high inertness for most demanding analyses
  • High tolerance level to adverse conditions and samples
  • Manufactured to exact specifications, ensuring column-to-column reproducibilty
  • forte HT5 (5% Phenyl Polycarborane-siloxane)—High 480°C temperature phase suited for simulated distillation and other petroleum applications
Specifica
Temperatura max 400°C
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase 5% Phenyl (equiv.) Polycarborane Siloxane
Da utilizzare con (applicazione) Simulated Distillation, Pesticide Analysis, Herbicides Analysis
Dimensione particelle 0.1 μm
Gamma di temperatura 10°C to 380°C
Spessore pellicola 0.1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Materiale Polyimide Clad
Materiale di impaccamento HT5
Polarità Polar