Learn More
SGE™ Siringa a tenuta di gas con ago rimovibile
Codice prodotto. 10163352
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1.65 in.
1.96 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.65 in.
1.96 in.
Modello:
10R-S-GT-0.63C
250R-V-GT
Stile del punto dell'ago:
Fixed Bevel
Removable Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10163352
Marca: SGE™ 006279
Ideal for sample storage, transportation and pressurizing samples prior to injection
  • Ago amovibile
  • Stantuffo a tenuta di gas
  • Acciaio inox
  • Misura: 23
Specifica
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.024 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
Lunghezza (sistema imperiale) 1.96 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Analytical Syringe
Modello 250R-V-GT
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 250 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Fixed Bevel
Tipo di collegamento Removable