Learn More
SGE™ Siringa a tenuta di gas con ago rimovibile
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1.65 in.
1.96 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.65 in.
1.96 in.
Modello:
10R-S-GT-0.63C
250R-V-GT
Stile del punto dell'ago:
Fixed Bevel
Removable Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ago amovibile
- Stantuffo a tenuta di gas
- Acciaio inox
- Misura: 23
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.024 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.96 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Analytical Syringe |
| Modello | 250R-V-GT |
| Quantità | Ea. |
| Vedi altri risultati |