Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok fissi
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μL
500 μl
1 mL
2.5 mL
10 mL
25 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.31 in.
0.31 pollici
0.42 in.
0.7 in.
1.06 in.
Modello:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- Le siringhe a puntale Luer e Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifications
Specifications
| Accuracy | ±1% |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.31 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for gases or liquids for maximum inertness |
| Include | Plunger protection, inert Kel-F male luer cone |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Modello | 250F-LL-GT |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Show More |