Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli Luer-Lok fissi
Codice prodotto. 12967536
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μL
500 μl
1 mL
2.5 mL
10 mL
25 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.31 in.
0.31 pollici
0.42 in.
0.7 in.
1.06 in.
Modello:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12967536
Marca: SGE™ 009463
Per campioni liquidi e gas
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • Le siringhe a puntale Luer e Luer-Lok™ sono fornite senza aghi, da ordinare separatamente
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.06 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for gases or liquids for maximum inertness
Include Plunger protection, inert Kel-F male luer cone
Product Type Gastight Syringe
Temperatura max (sistema imperiale) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70°C
Modello 25MDF-LL-GT
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 25 mL
Tipo di collegamento Luer Lock, Fixed