Learn More
SGE™ Gastight Syringes: Fixed Luer-Tip Models
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.31 in.
0.42 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- 10μL to 100mL capacities
- Constructed from borosilicate glass, with PTFE plunger tips and Kel-F™ Luer cones (where applicable)
- Needles align with zero mark on barrel to reduce dead volume, improve accuracy and precision to <±1%
- Luer-tip and Luer-Lok™ syringes come without needles; order separately
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.31 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for gases or liquids for maximum inertness |
| Include | Plunger protection, inert Kel-F male luer cone |
| Product Type | Gastight Syringe |
| Modello | 50F-LT-GT |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Vedi altri risultati |