Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago fisso
Codice prodotto. 10106930
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1.0 ml
2.5 ml
Calibro dell'ago:
Misura 22
calibro 25
Misura 25
26 G
Misura 26
Modello:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10106930
Marca: SGE™ 007200
Per campioni liquidi e gas
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con le estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), PTFE (Tip)
Calibro dell'ago calibro 25
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 pollici
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la massima inerzia di gas o liquidi
Include Protezione stantuffo, ago incollato al cilindro con colla resistente ai solventi epossidici
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 pollici
Product Type Siringa Gastight™
Modello 500F-GT
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 500 μl
Product Line SGE
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Smussatura fissa
Tipo di collegamento Fisso
Graduated Yes
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado