Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago fisso
Codice prodotto. 10229250
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1.0 ml
2.5 ml
Calibro dell'ago:
Misura 22
calibro 25
Misura 25
26 G
Misura 26
Modello:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10229250
Marca: SGE™ 002200
Per campioni liquidi e gas
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con le estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la massima inerzia di gas o liquidi
Include Protezione stantuffo, ago incollato al cilindro con colla resistente ai solventi epossidici
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 pollici
Product Type Siringa Gastight™
Modello 10F-GT
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 μl
Stile del punto dell'ago Smussatura fissa