Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago fisso
Codice prodotto. 10035540
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1.0 ml
2.5 ml
Calibro dell'ago:
Misura 22
calibro 25
Misura 25
26 G
Misura 26
Modello:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10035540
Marca: SGE™ 005200
Per campioni liquidi e gas
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con le estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • I modelli con ago fisso presentano un ago incollato sul corpo con una colla epossidica resistente ai solventi
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip)
Calibro dell'ago calibro 25
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 pollici
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la massima inerzia di gas o liquidi
Include Protezione stantuffo, ago incollato al cilindro con colla resistente ai solventi epossidici
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 pollici
Product Type Siringa Gastight™
Modello 25F-GT
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 100 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Smussatura fissa
Tipo di collegamento Fisso