Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago rimovibile
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μl
50 μL
100 μl
250 μl
500 μl
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
25 G
calibro 25
26 G
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.25 in.
0.31 in.
0.31 pollici
0.34 in.
0.42 in.
0.53 in.
Stile del punto dell'ago:
Removable Bevel
Smussata fissa
Smussata rimovibile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
Suitable for liquid and gas samples
- Capacità da 10 μl a 100 ml
- Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
- Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
- Pistoni sostituibili su tutti i modelli
- I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1% |
| Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.02 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for gases or liquids for maximum inertness |
| Include | Plunger protection, PTFE seal, spring and nut |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.96 in. |
| Vedi altri risultati |