Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago rimovibile
Codice prodotto. 10625851
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
25 μl
50 μL
100 μl
250 μl
500 μl
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
25 G
calibro 25
26 G
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.25 in.
0.31 in.
0.31 pollici
0.34 in.
0.42 in.
0.53 in.
Stile del punto dell'ago:
Removable Bevel
Smussata fissa
Smussata rimovibile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10625851
Marca: SGE™ 007250
Per campioni liquidi e gas
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), PTFE (Tip)
Calibro dell'ago calibro 25
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.31 pollici
Diametro (sistema metrico) esterno 8 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la massima inerzia di gas o liquidi
Include Protezione stantuffo, ago incollato al cilindro con colla resistente ai solventi epossidici
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 pollici
Product Type Siringa Gastight™
Modello 500R-GT
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 500 μl
Product Line SGE
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Smussata rimovibile
Tipo di collegamento Rimovibile
Graduated Yes