Learn More
SGE™ Siringhe a tenuta: Modelli con ago rimovibile
Codice prodotto. 10635661
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
25 μl
50 μL
100 μl
250 μl
500 μl
1.0 ml
2.5 mL
5 mL
10 mL
Calibro dell'ago:
23 G
calibro 23
25 G
calibro 25
26 G
Diametro (sistema imperiale) esterno:
0.25 in.
0.31 in.
0.31 pollici
0.34 in.
0.42 in.
0.53 in.
Stile del punto dell'ago:
Removable Bevel
Smussata fissa
Smussata rimovibile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10635661
Marca: SGE™ 002250
Per campioni liquidi e gas
Suitable for liquid and gas samples
  • Capacità da 10 μl a 100 ml
  • Realizzate in vetro borosilicato, con estremità dello stantuffo in PTFE e coni Luer Kel-F™ (dove applicabile)
  • Gli aghi si allineano al segno dello zero sul corpo, per ridurre il volume morto, migliorare l'esattezza e la precisione all'<±1%
  • Pistoni sostituibili su tutti i modelli
  • I modelli con ago rimovibile presentano un sigillo in PTFE, una molla e un dado per operazioni a tenuta ermetica; forniti con ago
Specifica
Accuracy ±1%
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), PTFE (Tip)
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.01 pollici
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la massima inerzia di gas o liquidi
Include Protezione stantuffo, guarnizione in PTFE, molla e dado
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 pollici
Product Type Siringa Gastight™
Modello 10R-GT
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 μl
Product Line SGE
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Smussata rimovibile
Tipo di collegamento Rimovibile
Graduated Yes