Learn More
SGE™ GC Inlet Double Tapered Liners
Codice prodotto. 10065320
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10065320
Marca: SGE™ 092018
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For various GC Instruments
  • All liners are deactivated using high temperature (420°C) gas phase deactivation
  • Supplied in blister packs to prevent contamination
  • Reduced active sites mean no unwanted reaction in samples
Specifica
Include Double taper
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 7.85 cm
Product Type Split/Splitless Liner
Diametro (sistema metrico) interno 0.4 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177