Learn More
SGE™ Setti GC: CS
Codice prodotto. 10055430
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.18 in.
0.37 in.
0.39 in.
0.43 in.
0.45 in.
0.5 in.
0.59 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 48
pezzi 50
Codice prodotto. 10055430
Marca: SGE™ 041826
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed specifically for use in Agilent Technologies™ (HP) GC instruments
Setti CS
  • setti in silicone con rivestimento PTFE per applicazioni a bassa temperatura
  • Buona resistenza, buona capacità di risigillatura
  • Eccellente resistenza ai solventi; buona resistenza agli strappi
  • Temperatura massima: 200 °C (392 °F)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.43 in.
Materiale Materiale CS (silicone rivestito in PTFE)
Quantità 50/confezione