Learn More
SGE™ Siringhe a stantuffo guidato
Codice prodotto. 10655851
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μl
10 μL
Tipo di collegamento:
Fisso
Fixed
Removable
Rimovibile
Product Type:
Guided PTFE Tipped Plunger Syringe
Guided Plunger Syringe
Siringa a stantuffo guidato
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1.96 in.
2.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10655851
Marca: SGE™ 001450
Extended barrel guides plunger during injection. SGE™ Guided Plunger Syringes are suitable for industrial environments.
  • Extended barrel accommodates a reinforced plunger to provide a rugged low volume syringe
  • Reinforced plunger prevents bending when the plunger is pulled back to the 100% position
  • Syringe barrels have a scale length of 54.1mm and an O.D. of 8mm
  • Fixed-needle models can be heated up to 70°C.
  • Removable-needle models feature a PTFE seal, a spring and nut for leakfree operation and can be heated up to 120°C
  • All needles are 26s gauge, stainless steel with #2-bevel points, 0.47mm O.D., and are aligned with zero graduation mark on barrel
Order Info
Both fixed- and removable-needle models are available.
Specifica
Calibro dell'ago 26 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.018 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.47 mm
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1.96 in.
Product Type Siringa a stantuffo guidato
Modello 5R-GP
Quantità Confezioni singole
Volume (sistema metrico) 5 μl
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Smussata rimovibile
Tipo di collegamento Rimovibile