Learn More
Trajan™ HT8-PCB 8% Phenyl Capillary Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High temperature, low bleed column
- Preferred column for polychlorinated biphenyl (PCB) analysis
- Separates PCBs on ortho ring as well as boiling point
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | SGE™ HT8-PCB |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS |
| Dimensione particelle | 0.25 μm |
| Gamma di temperatura | 360°C to 370°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |