Learn More
SGE™ Manual Syringes For Rheodyne™ and Valco™ Valves
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Tipo di collegamento:
Fixed
Removable
Modello:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Gauge: 22
- Needle Length: 5.08cm (2 in.)
- Tip Style: LC
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema imperiale) ago esterno | 0.028 in. |
| Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.71 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Manual Syringe |
| Modello | 25R-GT-LC |
| Quantità | Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 25 μL |
| Stile del punto dell'ago | LC |
| Vedi altri risultati |