Learn More
SGE™ Manual Syringes For Rheodyne™ and Valco™ Valves
Codice prodotto. 16612552
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
250 μL
500 μL
1 mL
Tipo di collegamento:
Fixed
Removable
Modello:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16612552
Marca: SGE™ 001301
The injection size sets the injection volume
  • Gauge: 22
  • Needle Length: 5.08cm (2 in.)
  • Tip Style: LC
Specifica
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.028 in.
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.71 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Product Type Manual Syringe
Modello 5F-LC
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 5 μL
Stile del punto dell'ago LC
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne and Valco Valves
Tipo di collegamento Fixed