Learn More
SGE™ MEPS™ Syringes
Codice prodotto. p-4399774
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CTC Analytics
CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 System
HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 System
eVol Automated Syringe
Product Type:
MEPS™ Syringe
Syringe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11918516
Marca: SGE™ 006291
For use in micro-SPE
  • The eVol™ custom programming function enables MEPS to be semi-automated and proofed before transition to fully automated platforms
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Gas/Liquid chromatography
Product Type MEPS™ Syringe
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 250 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) HTA 300APlus, Thermo Scientific and Varian 8400 System
Tipo di collegamento Removable