Learn More
SGE™ Microvolume Manual Syringes
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Tipo di collegamento:
Fixed
Removable
Quantità:
1/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Accuracy and reproducibility
- Borosilicate glass barrel
- Guided plunger
- Volume: 10μL
- Scale length: 54.1mm (2.1 in.)
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.47 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Microvolume Manual Syringe; 10FX |
| Quantità | 6/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Stile del punto dell'ago | Bevel |
| Vedi altri risultati |