Learn More
SGE™ Microvolume Manual Syringes
Codice prodotto. p-4399782
Click to view available options
Calibro dell'ago:
23 G
26 G
Tipo di collegamento:
Fixed
Removable
Quantità:
1/Pk.
6/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10696705
Marca: SGE™ 002135
Protection guide and plunger button reinforcement to minimize the risk of bent plungers
  • Accuracy and reproducibility
  • Borosilicate glass barrel
  • Guided plunger
  • Volume: 10μL
  • Scale length: 54.1mm (2.1 in.)
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.63 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Microvolume Manual Syringe; 10FX-5/0.63C
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Tipo di collegamento Fixed