Learn More
Trajan™ Carlo Erba On-Column Syringe
On-column syringes require the needle OD to be smaller than the ID of the capillary column with which it is used. For use with Carlo Erba products
95.40€ - 139.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 0.23 mm
Product Type On Column Syringe
Lunghezza (sistema metrico) ago 75 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) ago Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) ago Prezzo Quantità e disponibilità  
10626231
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
000380
5 μL 75 mm
139.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10015510
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Trajan™
002500
10 μL 75 mm
95.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • High quality solutions for liquid handling
  • Accurate and reproducible injections
  • Designed for on-column injections
Specifica
Specifica
0.23 mm
On Column Syringe
75 mm