Learn More
Trajan™ PerkinElmer Liners
Click to view available options
Quantità:
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with PerkinElmer instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 88 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner, Recessed Gooseneck Restriction 0.25mm ID |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2 mm |