Learn More
Trajan™ Aghi Luer-Lock sostituibili: Con smusso
Click to view available options
Calibro dell'ago:
Misura 14
16 G
Misura 16
Misura 18
Misura 19
23 G
calibro 23
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring.
- Standard general purpose needle
- Made of stainless steel
- Preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.012 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.024 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gascromatografia |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2.7 in. |
| Product Type | Ago di ricambio |
| Product Line | Trajan |
| Vedi altri risultati |