Learn More
Trajan™ LC Luer Lock Needles
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
25 G
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.37 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.5 mm
0.7 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Needle length is the exposed length of needle
- Choose a different replacement needle by selecting syringe volume, needle length, OD and tip style
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.014 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.027 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.37 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas chromatography |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Replacement Needle |
| Stile del punto dell'ago | LC |
| Vedi altri risultati |